Print…
Benzoyl-β-alanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
B0099-25G B0099-5G
TCIAB0099-25GEA 91 EUR
TCIAB0099-25G TCIAB0099-5G
Benzoyl-β-alanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Benzoyl-beta-alanine
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₃
Número MDL : MFCD00037293
Número CAS: 3440-28-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency