Print…
2,3-Benzofluorene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2,3-Benzfluorene
B0059-100MG B0059-1G
TCIAB0059-100MGEA 46 EUR
TCIAB0059-100MG TCIAB0059-1G
2,3-Benzofluorene ≥97.0% (por GC)
2,3-Benzofluorene
Fórmula: C₁₇H₁₂
Peso Molecular: 216.28 g/mol
Ponto de ebulição: 402°C
Número MDL : MFCD00003595
Número CAS: 243-17-4
EINECS: 205-952-2
Encomendar
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 209.0 to 214.0 deg-C