Print…
Sodium benzenesulphonate ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0035-25G B0035-500G B0035-100G
TCIAB0035-25GEA 32 EUR
TCIAB0035-25G TCIAB0035-500G TCIAB0035-100G
Sodium benzenesulphonate ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação)
Sodium benzenesulphonate
Fórmula: C₆H₆O₃S
Número MDL : MFCD00065179
Número CAS: 515-42-4
EINECS: 208-198-2
Merck Index: 14,01070
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 96.0 %