Print…
Ethyl benzenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Benzenesulphonic Acid Ethyl Ester
B0032-25G B0032-500G B0032-100G
TCIAB0032-25GEA 29 EUR
TCIAB0032-25G TCIAB0032-500G TCIAB0032-100G
Ethyl benzenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Ethyl benzenesulphonate
Fórmula: C₈H₁₀O₃S
Ponto de ebulição: 156°C
Número MDL : MFCD00025033
Número CAS: 515-46-8
EINECS: 208-200-1
Merck Index: 14,01070
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Ester Value) min. 98.0 %