Print…
Benzenesulphonic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
B0030-25G B0030-500G
TCIAB0030-25GEA 28 EUR
TCIAB0030-25G TCIAB0030-500G
Benzenesulphonic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Benzenesulphonic acid
Fórmula: C₆H₆O₃S
Peso Molecular: 158.18 g/mol
Ponto de ebulição: 319
Ponto de Fusão: 50
Número MDL : MFCD00011689
Número CAS: 98-11-3
UN: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01070
Encomendar
Appearance White to Gray to Red powder to lump
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water transparency
Water 9.0 to 12.0 %