Print…
Benzal diacetate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B0010-25G B0010-500G
TCIAB0010-25GEA 47 EUR
TCIAB0010-25G TCIAB0010-500G
Benzal diacetate ≥95.0% (por GC)
Benzal diacetate
Fórmula: C₁₁H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 154°C
Número MDL : MFCD00059206
Número CAS: 581-55-5
EINECS: 209-469-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C