Print…
Undecafluorohexanoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica), Alto Grau para cromatografia de par iônico, para LC-MS
Fornecedor: TCI
Perigo
A5722-1G A5722-5G
TCIAA5722-1GEA 68 EUR
TCIAA5722-1G TCIAA5722-5G
Undecafluorohexanoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica), Alto Grau para cromatografia de par iônico, para LC-MS
Undecafluorohexanoic acid
Fórmula: C₆HF₁₁O₂
Ponto de ebulição: 157°C
Ponto de Fusão: 14°C
Densidade: 1,76
Número MDL : MFCD00198040
Número CAS: 307-24-4
EINECS: 206-196-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Absorbance (230nm) max. 0.20
Absorbance (254nm) max. 0.01