Print…
Ácido Heptafluorobutírico ∼0.5 mol/L em água para cromatografia de par iônico, para LC-MS
Fornecedor: TCI
Perigo
A5713-10ML A5713-100ML
TCIAA5713-10MLEA 30 EUR
TCIAA5713-10ML TCIAA5713-100ML
Ácido Heptafluorobutírico ∼0.5 mol/L em água para cromatografia de par iônico, para LC-MS
Ácido Heptafluorobutírico
Fórmula: C₄HF₇O₂
Número MDL : MFCD00004171
Número CAS: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03a220ced9f1da64127e0e8f7ed78a95ac2f0bb5&vid=72387085ca50d4f9110e6bd037f446af3a54a0c2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 0.50 to 0.55 mol/L
Absorbance (254nm) max. 0.350
Absorbance (270nm) max. 0.100