Print…
Dihexylammonium acetate ∼0.5 mol/L em água para cromatografia de par iônico, para LC-MS
Fornecedor: TCI
Sinônimos: IPC-DHAA
A5705-10ML A5705-100ML
TCIAA5705-10MLEA 22 EUR
TCIAA5705-10ML TCIAA5705-100ML
Dihexylammonium acetate ∼0.5 mol/L em água para cromatografia de par iônico, para LC-MS
Dihexylammonium acetate
Fórmula: C₁₄H₃₁NO₂
Peso Molecular: 245.41 g/mol
Número MDL : MFCD03093619
Número CAS: 366793-17-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab3add1c37c75b0e2ff9212dbe59628109db2afa&vid=a9c7ed42a241f97d0421c51d4aacc91d1c305fd7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 0.50 to 0.55 mol/L
Absorbance (230nm) max. 2.00
Absorbance (254nm) max. 0.20
Absorbance (270nm) max. 0.20