Print…
Malonamide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A17939.0E A17939.22 A17939.36
A17939.0EEA 725 EUR
A17939.0E A17939.22 A17939.36
Malonamide ≥98%
Malonamide
Purity: 98% CAS No.: 108-13-4 Molecular Formula: C3H6N2O2 Formula Weight: 102.09 Melting Point: 167-171° Beilstein Reference: 1751401
Fórmula: C₃H₆N₂O₂
Ponto de ebulição: 461 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 167…171 °C
Densidade: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008034
Número CAS: 108-13-4
EINECS: 203-553-8