Print…
Dibutylammonium acetate ∼0.5 mol/L em água para cromatografia de par iônico, para LC-MS
Fornecedor: TCI
Sinônimos: IPC-DBAA
A5702-10ML A5702-100ML
TCIAA5702-10MLEA 17 EUR
TCIAA5702-10ML TCIAA5702-100ML
Dibutylammonium acetate ∼0.5 mol/L em água para cromatografia de par iônico, para LC-MS
Dibutylammonium acetate
Fórmula: C₈H₁₉N
Peso Molecular: 189.30 g/mol
Número MDL : MFCD00191381
Número CAS: 19070-91-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e4f558480074b34dc24886b49336d5f05185aae&vid=4e74c175f858e5388272c99b257f2124d399ace6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Concentration 0.50 to 0.53 mol/L
Absorbance (230nm) max. 1.600
Absorbance (254nm) max. 0.050
Absorbance (270nm) max. 0.020