Print…
NAM [=N-(9-Acridinyl)maleimide] ≥98.0% (por HPLC) para rotulagem HPLC
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 9-Maleimidoacridine, N-(9-Acridinyl)maleimide
A5591-100MG A5591-50MG
TCIAA5591-100MGEA 224 EUR
TCIAA5591-100MG TCIAA5591-50MG
NAM [=N-(9-Acridinyl)maleimide] ≥98.0% (por HPLC) para rotulagem HPLC
NAM [=N-(9-Acridinyl)maleimide]
Fórmula: C₁₇H₁₀N₂O₂
Número MDL : MFCD00042983
Número CAS: 49759-20-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df2fa4fbe8420f831cc5f55504ba452e41310e12&vid=df2fa4fbe8420f831cc5f55504ba452e41310e12&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for N-Acetyl-L-cysteine