Print…
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin ≥98.0% (por HPLC) para rotulagem HPLC
Fornecedor: TCI
Perigo
A5570-1G A5570-100MG
TCIAA5570-1GEA 302 EUR
TCIAA5570-1G TCIAA5570-100MG
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin ≥98.0% (por HPLC) para rotulagem HPLC
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
Fórmula: C₁₂H₁₁BrO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011570
Número CAS: 88404-25-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 211.0 to 216.0 deg-C
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for Linoleic Acid , Oleic Acid