Print…
Bis(2,4-dinitrophenyl) oxalate ≥98.0% (por análise titulométrica) reagente de quimioluminescência
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Oxalic Acid Bis(2,4-dinitrophenyl) Ester, DNPO
A5303-1G A5303-5G
TCIAA5303-1GEA 43 EUR
TCIAA5303-1G TCIAA5303-5G
Bis(2,4-dinitrophenyl) oxalate ≥98.0% (por análise titulométrica) reagente de quimioluminescência
Bis(2,4-dinitrophenyl) oxalate
Chemiluminescence reagent for the determination of fluorescent compounds by HPLC and FIA
Fórmula: C₁₄H₆N₄O₁₂
Peso Molecular: 422.22 g/mol
Número MDL : MFCD00010712
Número CAS: 16536-30-4
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Toluene almost transparency