Print…
Bis(2,4,6-trichlorophenyl)oxalate ≥98.0% (por análise titulométrica) reagente de quimioluminescência
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Bis(2,4,6-trichlorophenyl) oxalate, TCPO, Oxalic Acid Bis(2,4,6-trichlorophenyl) Ester
A5302-1G A5302-5G
TCIAA5302-1GEA 30 EUR
TCIAA5302-1G TCIAA5302-5G
Bis(2,4,6-trichlorophenyl)oxalate ≥98.0% (por análise titulométrica) reagente de quimioluminescência
Bis(2,4,6-trichlorophenyl)oxalate
Chemiluminescence reagent for the determination of fluorescent compounds
Fórmula: C₁₄H₄Cl₆O₄
Número MDL : MFCD00043061
Número CAS: 1165-91-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 188.0 to 193.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
Chemiluminescence to pass test