Print…
2-Aminoperimidine hydrobromide ≥98.0% (por análise titulométrica) reagente de precipitação para SO₄
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1H-Perimidin-2-amine hydrobromide, 2-Aminoperimidine Hydrobromide
A5133-25G A5133-5G
TCIAA5133-25GEA 342 EUR
TCIAA5133-25G TCIAA5133-5G
2-Aminoperimidine hydrobromide ≥98.0% (por análise titulométrica) reagente de precipitação para SO₄
2-Aminoperimidine hydrobromide
Fórmula: C₁₁H₉BrN₃
Número MDL : MFCD00012749
Número CAS: 40835-96-9
EINECS: 255-101-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Suitability for Sulfate-analysis Instantly produce turbidity by sulfateion (5ppm)