Print…
meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação) para espectrofotometria
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Tetrakis(4-carboxyphenyl)porphyrin, 4,4,4,4-(Porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis(benzoic acid), TCPP, Tetrakis (4-carboxyphenyl) porphyrin
A5015-1G A5015-100MG
TCIAA5015-1GEA 134 EUR
TCIAA5015-1G TCIAA5015-100MG
meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação) para espectrofotometria
meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine
Ultra-high sensitive spectrophotometric reagent for Cu, Cd. Reagent for the simultaneous determination of metals by HPLC.
Fórmula: C₄₈H₃₀N₄O₈
Peso Molecular: 790.79 g/mol
Número MDL : MFCD00064860
Número CAS: 14609-54-2
Encomendar
Appearance Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Suitability for HPLC-analysis Calibration curve of the copper complex shows linearity