Print…
Stilbazo reagente espectrofotométrico para Al e outros metais
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Stilbene-4,4'-bis[(1-azo)-3,4-dihydroxybenzene]-2,2'-disulphonic Acid Diammonium Salt
A5011-1G A5011-5G
TCIAA5011-1GEA 54 EUR
TCIAA5011-1G TCIAA5011-5G
Stilbazo reagente espectrofotométrico para Al e outros metais
Stilbazo
Fórmula: C₂₆H₂₆N₆O₁₀S₂
Número MDL : MFCD00045752
Número CAS: 1571-36-4
EINECS: 216-389-7
Encomendar
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Molar absorbance (Al complex) min. 20,000 (502.0 to 512.0 nm)
Absorbance (E1%1cm) min. 600 (pH 5.0 buffer sol., 408.0 to 412.0 nm)
Drying loss max. 10.0 %