Print…
Xylylazo Violet I reagente espectrofotométrico para Mg
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-[2-Hydroxy-3-(2,4-xylylcarbamoyl)-1-naphthylazo]-1-phenol-4-sulphonic acid sodium salt, 1-Azo-2-hydroxy-3-(2,4-dimethylcarboxyanilido)naphthalene-1'-(2-hydroxybenzene-5-sulphonic acid) sodium salt, Xylidyl Blue I
A5007-1G A5007-5G
TCIAA5007-1GEA 45 EUR
TCIAA5007-1G TCIAA5007-5G
Xylylazo Violet I reagente espectrofotométrico para Mg
Xylylazo Violet I
Fórmula: C₂₅H₂₁N₃O₆S
Peso Molecular: 513.50 g/mol
Número MDL : MFCD00003890
Número CAS: 14936-97-1
EINECS: 239-012-8
Encomendar
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Absorbance min. 0.450[14mg/L, Borate buffer+EtOH (50 vol%), 606.5 nm] (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 7.0 %
Suitability for Magnesium-analysis Abs min. 0.700 (14mg/L , near 504nn) in the presence of Magnesium