Print…
Xylylazo violet II ≥95.0% (por HPLC) reagente espectrofotométrico para Mg
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Xylidyl Blue II, 1-Azo-2-hydroxy-3-(2,4-dimethylcarboxyanilido)naphthalene-1-(2-hydroxybenzene), 2-[2-Hydroxy-3-(2,4-xylylcarbamoyl)-1-naphthylazo]phenol
A5006-1G A5006-5G
TCIAA5006-1GEA 133 EUR
TCIAA5006-1G TCIAA5006-5G
Xylylazo violet II ≥95.0% (por HPLC) reagente espectrofotométrico para Mg
Xylylazo violet II
Fórmula: C₂₅H₂₁N₃O₃
Peso Molecular: 411.46 g/mol
Ponto de Fusão: 247°C
Número MDL : MFCD00014309
Número CAS: 523-67-1
EINECS: 208-347-1
Encomendar
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Suitability for Magnesium-analysis Abs min. 0.300 (40mg/L , near 505nn) in the presence of Magnesium