Print…
8-Mercaptoquinoline hydrochloride ≥95.0% (por análise titulométrica) para espectrofotometria, para fluorimetria
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Thiooxine Hydrochloride, 8-Mercaptoquinoline Hydrochloride
A5004-1G A5004-5G
TCIAA5004-1GEA 92 EUR
TCIAA5004-1G TCIAA5004-5G
8-Mercaptoquinoline hydrochloride ≥95.0% (por análise titulométrica) para espectrofotometria, para fluorimetria
8-Mercaptoquinoline hydrochloride
Extraction-spectrophotometric and fluorimetric reagent for soft metals
Fórmula: C₉H₇NS
Número MDL : MFCD00043261
Número CAS: 34006-16-1
EINECS: 251-785-3
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Solubility in Methanol almost transparency