Print…
Farnesyl thiosalicylic acid ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Salirasib, FTS
A3351-100MG A3351-25MG
TCIAA3351-100MGEA 189 EUR
TCIAA3351-100MG TCIAA3351-25MG
Farnesyl thiosalicylic acid ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação)
Farnesyl thiosalicylic acid
Fórmula: C₂₂H₃₀O₂S
Peso Molecular: 358.54 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00467723
Número CAS: 162520-00-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C