Print…
(S)-3-Aminobutyric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (S)-3-Aminobutyric acid, (S)-3-Aminobutanoic acid
A3309-1G A3309-250MG
TCIAA3309-1GEA 143 EUR
TCIAA3309-1G TCIAA3309-250MG
(S)-3-Aminobutyric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
(S)-3-Aminobutyric acid
Fórmula: C₄H₉NO₂
Número MDL : MFCD00270347
Número CAS: 3775-72-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +34.0 to +38.0 deg (C=1, H2O)