Print…
(R)-3-Aminobutyric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (R)-3-Aminobutanoic acid, (R)-3-Aminobutyric acid
A3308-1G A3308-25G A3308-5G
TCIAA3308-1GEA 25 EUR
TCIAA3308-1G TCIAA3308-25G TCIAA3308-5G
(R)-3-Aminobutyric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
(R)-3-Aminobutyric acid
Fórmula: C₄H₉NO₂
Peso Molecular: 103.1198 g/mol
Ponto de Fusão: 212°C
Número MDL : MFCD00211284
Número CAS: 3775-73-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %