Print…
2-(4-Aminophenyl)benzoxazol-5-amine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A3300-5G A3300-25G
TCIAA3300-5GEA 73 EUR
TCIAA3300-5G TCIAA3300-25G
2-(4-Aminophenyl)benzoxazol-5-amine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-(4-Aminophenyl)benzoxazol-5-amine
Fórmula: C₁₃H₁₁N₃O
Número MDL : MFCD00445970
Número CAS: 13676-47-6
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 229.0 to 233.0 deg-C