Print…
(2E)-3-(3-Aminophenyl)acrylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (E)-3-Aminocinnamic acid, (E)-3-(3-Aminophenyl)acrylic acid
A3297-1G A3297-5G
TCIAA3297-1GEA 102 EUR
TCIAA3297-1G TCIAA3297-5G
(2E)-3-(3-Aminophenyl)acrylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(2E)-3-(3-Aminophenyl)acrylic acid
Fórmula: C₉H₉NO₂
Número MDL : MFCD00460112
Número CAS: 127791-53-1
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C