Print…
Azetidine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Perigo
A3257-1G A3257-5G
TCIAA3257-1GEA 78 EUR
TCIAA3257-1G TCIAA3257-5G
Azetidine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Azetidine
Fórmula: C₃H₇N
Peso Molecular: 57.1 g/mol
Ponto de ebulição: 62°C
Ponto de Inflamação: –21°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005165
Número CAS: 503-29-7
EINECS: 207-963-8
UN: 2733
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %