Print…
2-Aminopyridine-4-methanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-4-pyridinylmethanol, (2-Aminopyridin-4-yl)-methanol, (2-Aminopyridin-4-yl)methanol, (2-Aminopyrid-4-yl)methanol
A3249-1G A3249-5G
TCIAA3249-1GEA 35 EUR
TCIAA3249-1G TCIAA3249-5G
2-Aminopyridine-4-methanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Aminopyridine-4-methanol
Fórmula: C₆H₈N₂O
Número MDL : MFCD03791261
Número CAS: 105250-17-7
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C