Print…
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO) ≥98.0% (por GC) radical livre, purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Amino-1-oxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
A3235-200MG A3235-1G
TCIAA3235-200MGEA 33 EUR
TCIAA3235-200MG TCIAA3235-1G
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO) ≥98.0% (por GC) radical livre, purificado por sublimação
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO)
Fórmula: C₉H₁₉N₂O
Peso Molecular: 171.26 g/mol
Ponto de ebulição: 98°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006479
Número CAS: 14691-88-4
EINECS: 238-738-2
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Average active Oxygen min. 98.0 %