Print…
3-Amino-α-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: m-Amino-α-methylbenzyl alcohol, 1-(3-Aminophenyl)ethanol, 3-Aminophenyl methyl carbinol, 3-(1-Hydroxyethyl)aniline
A3221-1G A3221-5G
TCIAA3221-1GEA 32 EUR
TCIAA3221-1G TCIAA3221-5G
3-Amino-α-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Amino-α-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₁NO
Peso Molecular: 137.18 g/mol
Ponto de ebulição: 169°C
Número MDL : MFCD00007798
Número CAS: 2454-37-7
EINECS: 219-525-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C