Print…
2-Acetyl-6-methylpyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A3214-1G A3214-5G
TCIAA3214-1GEA 43 EUR
TCIAA3214-1G TCIAA3214-5G
2-Acetyl-6-methylpyridine ≥98.0% (por GC)
2-Acetyl-6-methylpyridine
Fórmula: C₈H₉NO
Ponto de ebulição: 83°C
Ponto de Inflamação: 84°C
Número MDL : MFCD06658292
Número CAS: 6940-57-4
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %