Print…
2-Amino-9H-pyrido[2,3-b]indole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 9H-Pyrido[2,3-b]indol-2-amine, 9H-1,9-Diazafluoren-2-amine
A3209-25MG A3209-5MG
TCIAA3209-25MGEA 312 EUR
TCIAA3209-25MG TCIAA3209-5MG
2-Amino-9H-pyrido[2,3-b]indole ≥98.0% (por GC)
2-Amino-9H-pyrido[2,3-b]indole
Fórmula: C₁₁H₉N₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00210750
Número CAS: 26148-68-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 199.0 to 203.0 deg-C