Print…
Ac-β-Ala-OH ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
A3205-5G A3205-25G
TCIAA3205-5GEA 42 EUR
TCIAA3205-5G TCIAA3205-25G
Ac-β-Ala-OH ≥98.0% (por análise titulométrica)
Ac-β-Ala-OH
Fórmula: C₅H₉NO₃
Número MDL : MFCD00037296
Número CAS: 3025-95-4
EINECS: 221-185-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C