Print…
2-(9-Anthryl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 9-Anthraceneboronic acid pinacol ester, 2-(Anthracen-9-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
A3184-1G A3184-5G
TCIAA3184-1GEA 50 EUR
TCIAA3184-1G TCIAA3184-5G
2-(9-Anthryl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (por GC)
2-(9-Anthryl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Fórmula: C₂₀H₂₁BO₂
Peso Molecular: 304.20 g/mol
Número MDL : MFCD24039741
Número CAS: 709022-63-9
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C