Print…
5-Amino-3,4-dimethylisoxazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,4-Dimethylisoxazol-5-amine, 3,4-Dimethylisoxazol-5-ylamine
A3179-5G A3179-25G
TCIAA3179-5GEA 117 EUR
TCIAA3179-5G TCIAA3179-25G
5-Amino-3,4-dimethylisoxazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Amino-3,4-dimethylisoxazole
Fórmula: C₅H₈N₂O
Número MDL : MFCD00046081
Número CAS: 19947-75-2
EINECS: 243-437-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C