Print…
2-Aminothiophene-3-carboxamide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A3165-1G A3165-5G
TCIAA3165-1GEA 18 EUR
TCIAA3165-1G TCIAA3165-5G
2-Aminothiophene-3-carboxamide ≥98.0% (por GC)
2-Aminothiophene-3-carboxamide
Fórmula: C₅H₆N₂OS
Número MDL : MFCD00706455
Número CAS: 14080-51-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d407959e5714dc71333e2d8cb9d206ff102d995&vid=7d407959e5714dc71333e2d8cb9d206ff102d995&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C