Print…
4-Amino-2-fluorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A3164-25G A3164-5G
TCIAA3164-25GEA 282 EUR
TCIAA3164-25G TCIAA3164-5G
4-Amino-2-fluorobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Amino-2-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₆FNO₂
Peso Molecular: 155.13 g/mol
Número MDL : MFCD01569397
Número CAS: 446-31-1
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %