Print…
2-Amino-4'-bromobenzophenone ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
A3162-1G A3162-5G
TCIAA3162-1GEA 33 EUR
TCIAA3162-1G TCIAA3162-5G
2-Amino-4'-bromobenzophenone ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Amino-4'-bromobenzophenone
Fórmula: C₁₃H₁₀BrNO
Número MDL : MFCD02181034
Número CAS: 1140-17-6
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C