Aprepitant ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
5-(((2R,3S)-2-((R)-1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethoxy)-3-(4-fluorophenyl)morpholino)methyl)-1H-1,2,4-triazol-3(2H)-one
A3135-100MG
A3135-500MG
TCIAA3135-100MGEA
75
EUR
TCIAA3135-100MG
TCIAA3135-500MG
Aprepitant ≥98.0% (por HPLC)
Aprepitant
Fórmula:
C₂₃H₂₁F₇N₄O₃ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD08277635 Número CAS: 170729-80-3 Merck Index: 14,00753 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 250.0 to 255.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +67.0 to +71.0 deg (C=1,MeOH) |