Print…
3-(Acetylthio)propionic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-(Acetylthio)propionicacid, S-Acetyl-3-mercaptopropionic acid, 3-(Acetylthio)propanoic acid
A3134-1G A3134-5G
TCIAA3134-1GEA 81 EUR
TCIAA3134-1G TCIAA3134-5G
3-(Acetylthio)propionic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-(Acetylthio)propionic acid
Fórmula: C₅H₈O₃S
Ponto de ebulição: 128°C
Número MDL : MFCD06208418
Número CAS: 41345-70-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a946f2ccd3882232a79d201c1f8fb9c2852d1bca&vid=a946f2ccd3882232a79d201c1f8fb9c2852d1bca&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity