Print…
Triapine ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-AP, NSC 663249, 2-((3-Aminopyridin-2-yl)methylene)hydrazine-1-carbothioamide, 2-[(3-Aminopyridin-2-yl)methylene]hydrazinecarbothioamide, PAN-811, 3-Aminopyridine-2-Carboxyaldehyde Thiosemicarbazone
A3132-25MG A3132-100MG
TCIAA3132-25MGEA 131 EUR
TCIAA3132-25MG TCIAA3132-100MG
Triapine ≥98.0% (por HPLC)
Triapine
Fórmula: C₇H₉N₅S
Ponto de Fusão: 234°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00924747
Número CAS: 143621-35-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87d9f09fe0ba29decf429c790fefbbc513862488&vid=87d9f09fe0ba29decf429c790fefbbc513862488&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 34.00 to 37.50 %