Print…
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic acid ≥96.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)acetic acid, H2N-PEG2-CH2COOH, 8-Amino-3,6-dioxaoctanoic acid, Amino-PEG2-acetic acid
A3120-250MG A3120-1G
TCIAA3120-250MGEA 60 EUR
TCIAA3120-250MG TCIAA3120-1G
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic acid ≥96.0% (por análise titulométrica)
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic acid
Fórmula: C₆H₁₃NO₄
Peso Molecular: 163.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD13185897
Número CAS: 134978-97-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=634c19e3b472f09c1c7deef0737e13d8d1b30992&vid=634c19e3b472f09c1c7deef0737e13d8d1b30992&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C