Print…
beta-Alanine Hydroiodide, baixo teor de água ≥98.0% (por nitrogênio total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A3112-1G A3112-5G
TCIAA3112-1GEA 70 EUR
TCIAA3112-1G TCIAA3112-5G
beta-Alanine Hydroiodide, baixo teor de água ≥98.0% (por nitrogênio total e análise de titulação)
beta-Alanine Hydroiodide
Fórmula: C₃H₇NO₂·HI
Ponto de Fusão: 199°C
Número CAS: 2096495-59-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Water max. 100 ppm