Print…
Almotriptan Malate ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-5-(pyrrolidin-1-ylsulphonylmethyl)-1H-indole Malate
A3111-100MG A3111-25MG
TCIAA3111-100MGEA 376 EUR
TCIAA3111-100MG TCIAA3111-25MG
Almotriptan Malate ≥98.0% (por HPLC)
Almotriptan Malate
Fórmula: C₁₇H₂₅N₃O₂S·C₄H₆O₅
Número MDL : MFCD08067740
Número CAS: 181183-52-8
Merck Index: 14,00304
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.50 to 9.50 %