Print…
Tiocianato de amônia 98,0 Titrimetric
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Thiocyanic acid ammonium salt, Ammonium rhodanide, Ammonium sulphocyanate
A3088-25G A3088-500G
TCIAA3088-25GEA 16 EUR
TCIAA3088-25G TCIAA3088-500G
Tiocianato de amônia 98,0 Titrimetric
Tiocianato de amónia
Fórmula: NH₄SCN
Peso Molecular: 76.12 g/mol
Ponto de Fusão: 150°C
Número MDL : MFCD00011428
Número CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 14,00561
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65f3281f4ccf70636fad690fddca809139665161&vid=65f3281f4ccf70636fad690fddca809139665161&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (NH4SCN method) min. 98.0 %