Print…
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A3074-1G A3074-5G
TCIAA3074-1GEA 35 EUR
TCIAA3074-1G TCIAA3074-5G
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Fórmula: C₈H₇N₃O
Número MDL : MFCD00126383
Número CAS: 1612-76-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b941424c7f8fb348af03cc7eff6bd493084ba19&vid=7b941424c7f8fb348af03cc7eff6bd493084ba19&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %