Print…
(4-Aminobenzyl)phosphonic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (4-Aminobenzyl)phosphonic Acid
A3072-200MG A3072-1G
TCIAA3072-200MGEA 58 EUR
TCIAA3072-200MG TCIAA3072-1G
(4-Aminobenzyl)phosphonic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(4-Aminobenzyl)phosphonic acid
Fórmula: C₇H₁₀NO₃P
Ponto de Fusão: 325°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00070204
Número CAS: 5424-27-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de0bba207a9163e41ff14b730cdb0e3c4386059f&vid=de0bba207a9163e41ff14b730cdb0e3c4386059f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %