Print…
4-Aminocyclohexanone hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
A3070-1G A3070-5G
TCIAA3070-1GEA 74 EUR
TCIAA3070-1G TCIAA3070-5G
4-Aminocyclohexanone hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-Aminocyclohexanone hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₁NO·HCl
Número MDL : MFCD06659765
Número CAS: 675112-40-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %