4-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1,3-thiazol-2-amine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-(4-Chlorophenyl)-5-methylthiazol-2-amine, 2-Amino-4-(4-chlorophenyl)-5-methylthiazole
A3066-1G
A3066-5G
TCIAA3066-1GEA
65
EUR
TCIAA3066-1G
TCIAA3066-5G
4-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1,3-thiazol-2-amine ≥98.0% (por GC)
4-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1,3-thiazol-2-amine
Fórmula:
C₁₀H₉ClN₂S Peso Molecular: 224.71 g/mol |
Número MDL :
MFCD00731832 Número CAS: 82632-77-7 |
|
Appearance | White to Yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 145.0 to 148.0 deg-C |