Print…
2-Amino-5-bromobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A3063-200MG A3063-1G
TCIAA3063-200MGEA 32 EUR
TCIAA3063-200MG TCIAA3063-1G
2-Amino-5-bromobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
2-Amino-5-bromobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₆BrNO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10696879
Número CAS: 29124-57-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c38df6caa86574ddc7e7be8264642f5c16a285e&vid=4c38df6caa86574ddc7e7be8264642f5c16a285e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
Acid Value max. 2.0